Learn More
BRAND™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke: BRAND™ 34738
Beschreibung
- Hoher Zylinder mit Graduierung und Ausguss
- PMP-Konstruktion (Polymethylpenten)
- Sechskantfuß
- Blau gedruckte Skala
- Entspricht DIN 12 681 ISO 6706
- Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
- Reinigen Sie das Gerät bei einer maximalen Temperatur von 60 °C, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
Spezifikation
100 ml | |
±1 ml | |
10/Packung | |
für Inhalt | |
1 ml | |
±1 mL | |
Rund | |
Hexagonal | |
Graduierter Messzylinder |
PMP (Polymethylpenten) | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Klasse B | |
Blaue Graduierungen | |
Autoklavierbar | |
121 °C | |
Blue | |
250 mm |