Learn More
BRAND™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke:  BRAND™ 34720
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10558351
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hoher Zylinder mit Graduierung und Ausguss
  • PMP-Konstruktion (Polymethylpenten)
  • Sechskantfuß
  • Blau gedruckte Skala
  • Entspricht DIN 12 681 ISO 6706
  • Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
  • Reinigen Sie das Gerät bei einer maximalen Temperatur von 60 °C, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
±0,5 ml
Klasse B
10
Autoklavierbar
Rund
Hexagonal
Graduierter Messzylinder
PMP
ISO 6706, DIN 12681
für Inhalt
0.5 ml
121 °C
Blue
170 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse B > Fassungsvermögen (metrisch) 25 ml