Learn More
Brand™ BlauEterna™ Vollpipette aus AR-Glas, Klasse AS
Die Konstruktion aus AR-GLAS™ Kalknatronglas entspricht der Norm DIN EN ISO 648. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Vollpipetten der Klasse AS werden mit einer Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers geliefert. USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage lieferbar.
Marke: Brand™ 30512
57.80 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex).
- Wartezeit: 5 Sekunden.
- Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers.
- Individuelles Zertifikat, individuelles USP-Zertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
DE-M-Markierung | |
0.02 ml | |
10 ml |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
AR-GLAS, Kalknatronglas | |
Braun | |
6/Packung | |
Rot | |
Volumetrische Vollpipette |