Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30207972
2035.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Messgerät, LabX Direct pH, USB-Kabel, Elektrodenklemme, InLab OptiOx, Null-Sauerstoff-Tabletten, Basiszubehör, Flaschen für die Kalibrierung, uGo™ Tragetasche, InLab OptiOx Schutzhaube, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien
Beschreibung
- Staubdicht
- Wasserfest
- Schutzart IP67
- pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
- Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
- Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
- EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
- Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
- uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spezifikation
±0,1 mg/l im Bereich 0 bis 8 mg/l; ±0,2 mg/l im Bereich 8 bis 20 mg/l; ±10 % im Bereich 20 t | |
4x 1,5 V-AA, 1,3 V-NiMH-Akku oder USB | |
2000 (GLP-konform) | |
Einkanal | |
IP 67 | |
0 °C bis 50 °C | |
InLab OptiOx optische gelöste Sauerstoff-/Temperaturelektrode; uGo Trage-/Schutztasche | |
Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch | |
0,1 bis 500,0% | |
500 bis 1100 mbar | |
S9 DO-Messgerät: Feld-Kit | |
0,01 | |
290 g |
200 bis 250 h | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Seven2Go DO-Messgerät S9-Feld-Kit | |
LCD | |
0,1 bis 500,0% | |
Schnelle Ergebnisse bei wässrigen Proben, ideal für Messungen unterwegs. | |
Mini LTW | |
Einkanal; gelöster Sauerstoff (DO) | |
0,1 | |
1 | |
0,01 bis 50,00 mg/l (ppm) | |
222 x 70 x 35 mm |