Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Die A1B1E1K1-Kartusche ist Teil der großen Auswahl an Kartuschen, die für viele Anwendungen zum Schutz vor vielen gefährlichen Gasen und Dämpfen angeboten werden. Das Sortiment bietet hohe Qualität und einen kostengünstigen Schutz.
Marke:  Honeywell™ N06575009L
Artikelnummer. 15836635
  • 24.00 CHF / 1 Paar
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schutz vor organischen Dämpfen, saurem Gas, Ammoniak
  • Ausgezeichnete Filtrationseffizienz über einen längeren Zeitraum
  • Niedriges Profil und geringes Gewicht für optimalen Komfort
  • Niedriges Profil behindert das Sichtfeld nicht
  • Der Gewindeanschluss ist einfach anzubringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoffpatrone der Klasse 1
Schutz gegen organische Dämpfe, saure Gase und Ammoniak
99,6 g
EG-Kategorie PSA: 3, QS: ISO 9001/2000, EG-Zertifizierung: 2259, EG-Bescheinigung: 2259, EN 2259
6 Paar/Karton, 8 Schachteln/Karton.
Name des Produkts
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas > Schutz vor organischen Dämpfen, saurem Gas, Ammoniak