Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Polystyrol-Platten
Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen
Marke:  Fisherbrand™ 268150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13575480
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen
Kompatibel mit automatisierten Anlagen
  • Polystyrol
  • Platten ohne Deckel einfach stapelbar
  • In flachen oder runden Well-Formen erhältlich
  • Nicht steril
  • Unbehandelt und mit gleichmäßigen Oberflächeneigenschaften
  • Für Deckel 12-565511 (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Clear
96
Unbehandelt
Ideal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Stoffen
8 x 12
Polystyrol
Unsteril
Runder Boden (U-Well)
180/Karton
Videos
  • Fisherbrand Advantage aspiration system
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well Polystyrol-Platten > Runder Boden; transparent; ohne Deckel