Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Thermometer-Hygrometer
Zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Marke:  H-B Instrument™ B61505-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17500695
  • 120.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Ringloch für Wandmontage (Kat.-Nr. 235C und 235F)
  • Ideal für den Einsatz in wetterunabhängigen Umgebungen wie Inkubatoren, Kühlschränken und Tiefkühlgeräten (Kat.-Nr. 3725C und 3725F)
  • Erhältlich in zwei Materialien, Edelstahl und Kunststoff
  • Mit einer Genauigkeit von 2 °C; 4 % rF
Spezifikation
Spezifikation
Thermohygrometer
2 °C, 4% RH
1 °C, 2 % RH
32 bis 248 °F
12,7 cm
0 bis 100 %
0°bis 120 °C
Edelstahl
5 in.
Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ideal für Umgebungen, die den Elementen wie Inkubatoren, Kühlschränken und Tiefkühlgeräten standhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ Thermometer-Hygrometer > SS-Konstruktion; Verwendung in Inkubatoren, Kühlschränken, Tiefkühlgeräten; Temperaturbereich:0 °C bis 120 °C