Learn More
cis-4-Cyclohexen-1,2-dicarboxylanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479407
Verfügbar ab: 24-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
cis-4-Cyclohexen-1,2-dicarboxylanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479407
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11479407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21431.30
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
CAS 935-79-5
Schmelzpunkt 97°C to 103°C
Summenformel C8H8O3
MDL-Nummer MFCD00005916
Menge 250 g
Beilstein 82341
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3ar,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, unii-w9q4666nos, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, tetrahydrophthalic anhydride, cis, 3as,7ar-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
InChI-Schlüssel KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
SMILES C1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
IUPAC-Name (3aS,7aR)-3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
PubChem CID 98495
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2022 Catalog NumberB21431.30
Chargennummer10242403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog NumberB21431.30
Chargennummer10239489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB21431.30
Chargennummer10218898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21431.30
Chargennummer10208755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21431.30
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
cis-4-Cyclohexen-1,2-dicarboxylanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >