Learn More
2',7'-Dichlorfluorescein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493297
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401.195 g/mol
2',7'-Dichlorofluorescein is used as an indicator and as a cellular antioxidant activity. It is also used for the determination of carbohydrates and hydrogen peroxide by fluorescence densitometry and chemiluminescence respectively. It is used as an indicator for argentometry by Fajans method. It is also involved in the cellular antioxidant activity assay. It is utilized as an additive in fluorescence and laser studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′,7′-Dichlorfluorescein wird als Indikator und für zelluläre antioxidative Aktivitäten verwendet. Es wird auch zur Bestimmung von Kohlenhydraten und Wasserstoffperoxid mittels Fluoreszenzdensitometrie bzw. Chemolumineszenz eingesetzt. Es dient als Indikator für die Argentometrie nach der Fajans-Methode. Es wird auch in den zellularen Antioxidansaktivitätassay miteinbezogen. Es wird als Additiv in Fluoreszenz- und Laserstudien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol. Leicht löslich in Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Als Fluoreszenzindikator inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-54-0
Summenformel C20H10Cl2O5
Molekulargewicht (g/mol) 401.195
MDL-Nummer MFCD00005047
InChI-Schlüssel VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',7'-dichlorofluorescein, dichlorofluorescein, unii-56nqm5uzt1, 2,7-dichlorofluorescein, 56nqm5uzt1, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 11,16-dichloro-12,15-dihydroxyspiro 3-hydroisobenzofuran-3,9'-xanthene-1-one
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
IUPAC-Name 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2′, 7′-Dichlorofluorescein
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol. Slightly dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formelmasse 401.2
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,7-Dichlorofluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,7-Dichlorofluorescein
Name des Produkts
2',7'-Dichlorfluorescein, Thermo Scientific Chemicals >