Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceindiacetat, 97 %, rein
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fluorescein diacetate |
Schmelzpunkt | 200.0°C to 205.0°C |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Beilstein | 19,227 |
Formelmasse | 416.39 |
Reinheit (%) | 97% |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceindiacetat, 97 %, rein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur