Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Poly 15 und Multipoint Rührer
Führen Sie Rühranwendungen mit diesen Rührern, die zu 100 % wartungsfrei und verschleißfrei sind, in einer vollständig synchronisierten Mehrpunkt-Plattform durch.
Marke: Thermo Scientific™ 50093538
1686.96 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Cimarec™ I Poly 15 und Multipoint Rührern können Sie Rührvorgänge verlässlich und sicher ausführen. Diese Rührer mit Plattform mit mehreren vollsynchronisierten Rührstellen sind zu 100 % verschleiß- und wartungsfrei.
Eigenschaften:
- Große, flache, leicht zu reinigende Arbeitsflächen
- Präzise Mikroprozessorsteuerung mit leicht ablesbarer Digitalanzeige
- Einfaches Aufrufen der letzten Einstellungen
- Die allmähliche Anfangsbeschleunigung ist sanft und gewährleistet gute magnetische Kopplung
- Der Induktionsantrieb sorgt für vollsynchrones Rühren an allen Positionen
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Poly 15 Mehrpunkt-Rührer:
- Robustes, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 990 U/min
- 15 × 250 ml Bechergläser oder 6 × 1 l Kolben
- Schutzart IP32
Advanced Multipoint 6/15 Rührer:
- Chemikalienbeständiges, abgedichtetes Edelstahlgehäuse
- Die verstellbaren Leistungseinstellungen sind getrennt vom Drehzahlregler, wodurch der Energieverbrauch und die Wärmeabgabe verringert werden
- Gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen von 80 U/min
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 2.000 U/min
- Rührvolumen bis zu 3 l pro Multipoint
- Schutzart IP62; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Im Lieferumfang enthalten:
Alle Modelle können bei 100-240 V betrieben werden und ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern ist inklusive
Empfohlen für:
Ideal für Reihenuntersuchungen und andere Anwendungen, bei denen mehrere Rührpositionen erforderlich sind
Spezifikation
80 bis 2.000 U/min | |
Edelstahl | |
Digital | |
100/240 V | |
16,5 x 9,4 x 1,4 in. (420 x 240 x 35 mm) | |
35 mm | |
420 mm | |
240 mm | |
Multipoint 15, 3 l Fassungsvermögen pro Multipoint, 15 Rührpositionen, 80 bis 2.000 U/min | |
IP 62 | |
Rührer | |
7,5 kg |
15 | |
3 l | |
Quadratisch | |
5/10/15/20 W | |
1,4 in. | |
16,5 in. | |
9,4 in. | |
CE | |
Multipoint 15 | |
-10 bis +56 °C (Betriebstemp.) | |
16,5 lb. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
92Stunden
11Minuten
30Sekunden
46 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
11Minuten
30Sekunden
46
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.