Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Poly 15 und Multipoint Rührer
Führen Sie Rühranwendungen mit diesen Rührern, die zu 100 % wartungsfrei und verschleißfrei sind, in einer vollständig synchronisierten Mehrpunkt-Plattform durch.
1366.80 CHF - 3013.47 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial | Edelstahl |
---|---|
Display | Digital |
Form | Quadratisch |
Spannung | 100/240 V |
Abmessungen (L x B x H) | 16,5 x 9,4 x 1,4 in. (420 x 240 x 35 mm) |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10145751
|
Thermo Scientific™
50093538 |
Multipoint 15 |
3013.47 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10534222
|
Thermo Scientific™
50093557 |
Multipoint 6 |
2140.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11587589
|
Thermo Scientific™
50094596 |
Poly 15 |
1366.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Cimarec™ I Poly 15 und Multipoint Rührern können Sie Rührvorgänge verlässlich und sicher ausführen. Diese Rührer mit Plattform mit mehreren vollsynchronisierten Rührstellen sind zu 100 % verschleiß- und wartungsfrei.
Eigenschaften:- Große, flache, einfach zu reinigende Arbeitsoberflächen
- Präzise Mikroprozessorsteuerung mit hellem Digitaldisplay
- Einfaches erneutes Aufrufen der zuletzt verwendeten Einstellungen
- Die schrittweise Anfangsdrehzahl ist schonend und stellt eine gute magnetische Kopplung sicher
- Induktiver Antrieb gewährt ein vollständig synchronisiertes Rühren auf allen Stellen
- Betriebsbedingungen sind -10 bis +40 °C bei 95 % RH
Poly-15Mehrstellenrührer:
- Robustes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- Rührdrehzahlen bis zu 990 U/min
- Geeignet für 15 × 250 ml-Becher oder 6 × 1 l-Kolben
- Schutz gemäß IP32
Erweiterte Mehrstellen-6/15-Rührer:
- Chemisch beständiges, versiegeltes Edelstahlgehäuse
- Anpassbare Stromeinstellungen sind von der Drehzahlsteuerung getrennt, die den Stromverbrauch verringert und die Hitzeabgabe senkt
- Weiches und gleichmäßiges Rühren bei sogar nur 80 U/min
- Rührdrehzahlen bis zu 2000 U/min
- Rührvolumen bis zu 3 l pro Mehrstelle
- Schutz gemäß IP64, einfach unter fließendem Wasser zu reinigen
Im Lieferumfang enthalten:
Alle Modelle laufen mit 100 - 240 V und haben einen Kabelsatz mit verschiedenen Steckern.
Empfohlen für:
Massen-Screening-Anwendungen und andere Anwendungen, die mehrere Rührstellen benötigen
Garantie: 5 Jahre
Spezifikation
Edelstahl | |
Quadratisch | |
16,5 x 9,4 x 1,4 in. (420 x 240 x 35 mm) | |
35 mm | |
420 mm | |
240 mm | |
Rührer |
Digital | |
100/240 V | |
1,4 in. | |
16,5 in. | |
9,4 in. | |
CE |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.