Learn More
Chrompulver, 99.99 % (Metallbasis), -100 +325 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333827
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrompulver, 99.99 % (Metallbasis), -100 +325 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333827
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11333827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035668.09
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Aussehen Gray powder
Dichte 7.19g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 10 g
Netzgröße -100+325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ11K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number035668.09,035668.18
ChargennummerW25K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number035668.09,035668.18
ChargennummerP22K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number035668.09,035668.18
ChargennummerU14E038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number035668.09,035668.18
ChargennummerY19H036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number035668.09,035668.18
Name des Produkts
Chrompulver, 99.99 % (Metallbasis), -100 +325 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >