Learn More
Chromstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357078
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357078
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11357078
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014760.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Farbe Grau
Aussehen Gray pieces
Dichte 7.19g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Stückchen, 3 bis 8 mm (0.1 bis 0.31 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN27L033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number014760.30,014760.18,014760.A1
ChargennummerU05K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog Number014760.30,014760.18
ChargennummerR02K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog Number014760.30,014760.18
ChargennummerY02J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number014760.30,014760.18,014760.A1
ChargennummerM06J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number014713.L7,014713.K2,014713.AE,014760.18
Name des Produkts
Chromstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >