Learn More
Chlortriphenylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11439383
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlortriphenylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439383
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11439383
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11799.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chlorotriphenylmethane is used as laboratory chemical. It acts as a protecting reagent for thiols, alcohols and amines. It is used in organic synthesis for initiating trityl group protection and for preparing S-trityl-L-cysteine (STLC), a inhibitor of Eg5 prevents mitotic progression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorotriphenylmethan wird als Laborchemikalie verwendet. Es dient als schützendes Reagenz für Thiole, Alkohole und Amine. Es wird in der organischen Synthese zum Initiieren des Tritylgruppenschutzes und zur Vorbereitung von S-Trityl-L-Cystein (STLC) verwendet, ein Inhibitor von Eg5 verhindert mitotische Progression.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform, Hexan, Benzol, Äther, Aceton und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-83-5
Summenformel C19H15Cl
Molekulargewicht (g/mol) 278.78
MDL-Nummer MFCD00000813,MFCD00284810
InChI-Schlüssel JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne trisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6456
IUPAC-Name [chlor(diphenyl)methyl]benzol
SMILES ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorotriphenylmethane
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Siedepunkt 230°C to 235°C (20 mmHg)
Strukturformel (C6H5)3CCl
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 397363
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in chloroform,hexane,benzene,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Formelmasse 278.78
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA11799.14,A11799.36,A11799.22
Chargennummer10183834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11799.14,A11799.36,A11799.22
Chargennummer10058041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11799.14,A11799.36,A11799.22
ChargennummerA15S014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11799.14,A11799.36,A11799.22
ChargennummerG3713A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11799.14,A11799.36,A11799.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Chlortriphenylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >