Learn More
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430990
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430990
1000 mL
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Artikelnummer. 11430990
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13651.AU
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chlortrimethylsilan wird zur Silanisierung von Laborgläsern verwendet, wodurch die Oberflächen lipophiler werden. Es wird bei der Herstellung von Trimethylsilylhalogeniden, Pseudohalogeniden und verschiedenen organischen Siliziumverbindungen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Hexamethyldisilan durch Reduktion verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Chlortrimethylsilan wird zur Silanisierung von Laborgläsern verwendet, wodurch die Oberflächen lipophiler werden.Es wird bei der Herstellung von Trimethylsilylhalogeniden, Pseudohalogeniden und verschiedenen organischen Siliziumverbindungen verwendet.Es wird außerdem zur Herstellung von Hexamethyldisilan durch Reduktion verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether, Benzol, Diethylether und Perchlorethylen.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit Wasser, starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen, Aldehyden, Aminen, Ketonen und Estern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 56°C to 58°C
Chemischer Name oder Material Chlorotrimethylsilane
Schmelzpunkt -58°C
CAS 75-77-4
Menge 1000 mL
Summenformel C3H9ClSi
Strukturformel (CH3)3SiCl
MDL-Nummer MFCD00000502
UN-Nummer UN1298
Beilstein 1209232
Flammpunkt -27°C
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
InChI-Schlüssel IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)Cl
IUPAC-Name Chlortrimethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 108.64
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Formelmasse 108.64
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Chlorine-like
Brechungsindex 1.389
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.856
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog NumberA13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC
ChargennummerA0459555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog NumberA13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC
Chargennummer10247424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2023 Catalog NumberA13651.AP,A13651,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC
Chargennummer10245026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog NumberA13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC
ChargennummerA0446436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2022 Catalog NumberA13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotrimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylchlorosilane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >