Learn More
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410244
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410244
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11410244
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13651.AP
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108.64 g/mol
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlortrimethylsilan wird zur Silanisierung von Laborgläsern verwendet, wodurch die Oberflächen lipophiler werden. Es wird bei der Herstellung von Trimethylsilylhalogeniden, Pseudohalogeniden und verschiedenen organischen Siliziumverbindungen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Hexamethyldisilan durch Reduktion verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Benzol, Diethylether und Perchlorethylen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wasser, starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen, Aldehyden, Aminen, Ketonen und Estern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-77-4
Summenformel C3H9ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 108.64
MDL-Nummer MFCD00000502
InChI-Schlüssel IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
IUPAC-Name Chlor(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 56°C to 58°C
Chemischer Name oder Material Chlorotrimethylsilane
Schmelzpunkt -58°C
Menge 500 mL
Strukturformel (CH3)3SiCl
UN-Nummer UN1298
Beilstein 1209232
Flammpunkt −27°C (−16°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
Formelmasse 108.64
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Chlorine-like
Brechungsindex 1.389
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.856
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotrimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylchlorosilane
Name des Produkts
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >