Learn More
Chlorcyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366896
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlorcyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366896
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11366896
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04349.0B
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chlorocyclohexane is used as the raw material in synthesis agrochemical and medicine chemical engineering products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorocyclohexan wird als Rohstoff für die Synthese von agrochemischen Produkten und von Produkten der Medizin-Verfahrenstechnik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.0.02 g/l (20 °C). Löslich in Alkohol und Diethylether.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-18-7
Summenformel C6H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 118.604
MDL-Nummer MFCD00003822
InChI-Schlüssel UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10952
ChEBI CHEBI:39156
IUPAC-Name Chlorcyclohexan
SMILES C1CCC(CC1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorocyclohexane
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 1
Siedepunkt 141°C to 143°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.462
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1900796
Merck Index 14,2732
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.0.02g/L (20°C). Soluble in alcohol and diethyl ether.
Formelmasse 118.61
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL04349.0B,L04349.30
Chargennummer10243063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL04349.0B,L04349.30
ChargennummerA0448513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2023 Catalog NumberL04349.0B,L04349,L04349.30
Chargennummer10239838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL04349.0B,L04349.30
ChargennummerA0444940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog NumberL04349.0B,L04349.30
Name des Produkts
Chlorcyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >