Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R
Die neuesten 24-Platz-Mikrozentrifugen von Eppendorf, Centrifuge 5425 und Centrifuge 5425 R, bieten ergonomische Bedienung und eine breite Auswahl an Rotoren mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 21.300 x g.
Marke: Eppendorf™ 5405000018
Beschreibung
Für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben bietet die gekühlte Zentrifuge 5425 R mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturregelung.- Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
- Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten (nur Zentrifuge 5425), Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
- Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
- OptiBowl™ Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
- Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
- Max. Rotorkapazität: 10 × 5,0 ml-Gefäße
- Max. Drehzahl: 21.300 × g (15,060 U/min)
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
21.300 × g | |
9,5 in. | |
Durchschnittlich 45 dB(A) in den ersten zwölf Minuten; danach <51 dB(A) mit Rotor FA-24x2 | |
9,5 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Mit Rotor FA-24x2 | |
Yes | |
Tastatur-Bedienfeld für einfache Reinigung | |
Zentrifuge 5425 R (EU-IVD), Tastatur | |
Yes | |
10 s bis 9 h 59 min | |
15,6 kg | |
230 V |
15.000 U/min | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
24 cm | |
10 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion | |
24 cm | |
Mikrozentrifugen | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
39 cm | |
280 W | |
nein | |
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-2-020, 47 CFR FCC Teil 15 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
50/60 Hz | |
FA-24x2 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Die Zentrifuge 5425 ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann.Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.