Learn More
Cellulose-Mikrokristallin, reinst, durchschnittliche Partikelgröße 90 μm, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10198362
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cellulose-Mikrokristallin, reinst, durchschnittliche Partikelgröße 90 μm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10198362
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10198362
Marke: Thermo Scientific Acros 382310010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose microcrystalline
Farbe Weiß
pH 5 bis 7
Physikalische Form Feines Kristallpulver oder Granulatpulver
Strukturformel (C12H20O10)n
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Menge 1 kg
Güte Extrarein
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1.5% max.
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße 250 Micron <1% min., 75 Micron >45% min., 32 Micron >70% min.
Glührückstand 0.05% max.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number382310010,382312500,382310250,382310050
ChargennummerA0448689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number382310010,382312500,382310250,382310050
ChargennummerA0448689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/01/2024 Catalog Number382310010,382312500,382310250,382310050
ChargennummerA0458665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number382310010,382312500,382310250,382310050
ChargennummerA0442673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number382310010,382312500,382310250,382310050
Name des Produkts
Cellulose-Mikrokristallin, reinst, durchschnittliche Partikelgröße 90 μm, Thermo Scientific Chemicals >