Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose, mikrokristallin
Artikelnummer. 11473318
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 9004-34-6
Cellulose, mikrokristallin, wird als Emulgator, Füllstoff in der Lebensmittelproduktion, als Extender und Antiklumpmittel verwendet. Es wird auch in Vitaminergänzungsmitteln oder Tabletten verwendet. Sie dient als Alternative zu Carboxymethylcellulose. Sie findet Anwendung in der Trennungschromatographie. Außerdem wird sie als Verdickungsmittel und Stabilisator verwendet. Darüber hinaus wird sie als Hilfsstoff in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9004-34-6
MDL-Nummer MFCD00081512
Specifications
Chemischer Name oder Material Cellulose
Namenshinweis microcrystalline
Physikalische Form Mikrokristallin
Merck Index 14,1965
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,ethanol,ether and dilute mineral acids.
Menge 500 g
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Cellulose, mikrokristallin >