Learn More
Polyethylenglycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10407773
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylenglycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10407773
1 kg, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10407773
Marke: Fisher BioReagents BP2331
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Polyethylenglykol 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, CAS-Nummer-25322-68-3, Polyethylenoxid, Carbowax, PEG 8000, 1 kg, grau, weiß, 7000 bis 9000, VORSICHT!
PEG 8000 eignet sich als Medium für die Fusion von Säugetierzellen. Es wird auch dazu verwendet, Bakteriophagen aus lysierten Zellüberständen auszufällen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene Glycol 8000
Farbe Weiß
pH 5 bis 7
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 55°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Menge 1 kg
Formelmasse 7000 to 9000
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 8000
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polyethylenglycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™ >