Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose, mikrokristallin Artikelnummer.: 11483318
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Cellulose, mikrokristallin
Artikelnummer. 11483318
2500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11483318
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17730.0E
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Cellulose, mikrokristallin, wird als Emulgator, Füllstoff in der Lebensmittelproduktion, als Extender und Antiklumpmittel verwendet. Es wird auch in Vitaminergänzungsmitteln oder Tabletten verwendet. Sie dient als Alternative zu Carboxymethylcellulose. Sie findet Anwendung in der Trennungschromatographie. Außerdem wird sie als Verdickungsmittel und Stabilisator verwendet. Darüber hinaus wird sie als Hilfsstoff in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
MDL-Nummer MFCD00081512
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose
Namenshinweis microcrystalline
Physikalische Form Mikrokristallin
Merck Index 14,1965
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,ethanol,ether and dilute mineral acids.
Menge 2500 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberA17730.36,A17730.0C,A17730.0E
Chargennummer10250837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA17730.0C,A17730.36,A17730.0E
Chargennummer10239650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA17730.0C,A17730.36,A17730.0E
Chargennummer10248042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberA17730.0C,A17730.36,A17730.0E
Chargennummer10227760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberA17730.0C,A17730.36,A17730.0E,A17730
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Cellulose, mikrokristallin >