Learn More
Molecular Probes™ CellROX™ Orange Flow Cytometry Assay Kit
CellROX™ Oranger Durchflusszytometrie-Assay-Kit
Marke: Molecular Probes™ C10493
476.00 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Das CellROX™ Orange Flow Cytometry Assay Kit ermöglicht die durchflusszytometrische Erkennung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) in lebenden Zellen. Das Kit enthält das neuartige fluorogene CellROX™ Orange Reagent sowie SYTOX™ Blue Farbstoff für toten Zellen, N-Acetylcystein (Antioxidans, für negative Kontrolle) und tert-Butylhydroperoxid-Lösung (TBHP, ein Induktor von ROS).Hier finden Sie eine Auswahlhilfe für alle CellROX™ Reagenzien und Kits.
Eigenschaften des CellROX™ Orange Flow Cytometry Assay Kit:
Das CellROX™ Orange Detektionsreagenz ist zelldurchlässig und im reduzierten Zustand nicht-fluoreszierend oder sehr schwach fluoreszierend. Bei Oxidation zeigt das Reagenz eine starkes Fluoreszenzsignal mit einem Absorptions-/Emissionsmaximum von 545/565 nm und verbleibt im Zytoplasma. Bei Verwendung zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen SYTOX™ Red Dead Cell Stain werden oxidativ gestresste und nicht gestresste Zellen mittels Durchflusszytometrie zuverlässig von toten Zellen unterschieden.
Spezifikation
Tube | |
100 assays | |
CellROX Orange: 545/565, SYTOX Red: 640/658 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Tage
7Stunden
1Minuten
10Sekunden
31Neues Angebot Jetzt sparen