Learn More
Cedrol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16621822
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cedrol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16621822
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 16621822
Marke: Thermo Scientific Acros 461421000
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Molekulargewicht 222,37
Produkttyp Cedrol
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Chloroform
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0389981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2022 Catalog Number461420250,461420050,461421000
Name des Produkts
Cedrol, Thermo Scientific Chemicals >