Learn More
CD200/OX2 Antibody (OX-104), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-64860DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD200/OX2 Monoclonal antibody specifically detects CD200/OX2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
CD200/OX2 | |
Monoclonal | |
DyLight 594 | |
antigen identified by monoclonal MRC OX-2, CD200 antigenMOX1, CD200 molecule, MOX2MRC, MRC OX-2 antigen, OX-2, OX-2 membrane glycoprotein | |
Made to Human CD200 | |
0.1 mL | |
Immunology | |
4345 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
OX-104 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD200/OX2 Antibody (OX-104), DyLight 594, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 594
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur