Learn More
Brady™ UNIVERSAL MULTIPOLE BREAKER
Mit dem meisten zwei- oder dreipoligen Schutzschaltern kompatibel, u. a. GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse und General Switch Company. Befestigen Sie die Absperrung mit Daumenschrauben sicher über dem Verbindungsriegel und bringen Sie danach das Vorhängeschloss an.
Marke:  Brady™ 066321
Artikelnummer. 11741925
  • 15.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter
  • Mit dem meisten zwei- oder dreipoligen Schutzschaltern kompatibel, u. a. GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse und General Switch Company
  • Befestigen Sie die Absperrung mit Daumenschrauben sicher über dem Verbindungsriegel und bringen Sie danach das Vorhängeschloss an, damit sich die Klemme nicht löst
Spezifikation
Spezifikation
Überlastschalterverriegelung
Glasfaserverstärktes Nylon
Universale mehrpolige Unterbrecherverriegelung
Blockier- und Verriegelungssystem
2.45 in.
Rot
UL 94 HB
62,20 x 31,80 mm
Je 1
62,2 mm
Name des Produkts
Brady™ UNIVERSAL MULTIPOLE BREAKER > Breite:62,2mm