Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke:  Brady™ 065564
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10491064
  • 126.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
  • Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
  • Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Spezifikation
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile
Rot
OSHA 1910,147
13.96 in
354.58 mm
76.20 x 405.10 x 363.50 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
363,5 mm
15.95 in.
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 RED
Polypropylen
Brady Sperrvorrichtung für Auslassventile
0.38 in.
9,7 mm
405,10 x 363,50 mm
14.31 in.
Je 1
405,1 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen > Rot; Breite:405,1mm; Höhe:363,5mm