Learn More
Kohlenstoffdisulfid, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 % Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
4 x 2 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kohlenstoffdisulfid |
Schmelzpunkt | -112 bis -111 °C (Lit.) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 % |
Extinktion | max. 0.50 bei 388 nm, max. 1.0 bei 386 nm, max. 0.01 bei 750 nm, max. 0.01 bei 500 nm, max. 0.05 bei 410 nm, max. 0.10 bei 403 nm, max. 0.25 bei 394 nm |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 1.266 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 46 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | −30 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Carbon disulfide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: carbon disulphide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kohlenstoffdisulfid, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 % Honeywell Riedel-de Haen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur