Learn More
Kohlenstoffdisulfid, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 % Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15602870
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
4 x 2 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-15-0
Summenformel CS2
Molekulargewicht (g/mol) 76.131
MDL-Nummer MFCD00011321
InChI-Schlüssel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstoffbisulfid, Dithiocarbon-Anhydrid, Carbonsulfid, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-Name Methandithion
SMILES C(=S)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kohlenstoffdisulfid
Schmelzpunkt -112 bis -111 °C (Lit.)
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 %
Extinktion max. 0.50 bei 388 nm, max. 1.0 bei 386 nm, max. 0.01 bei 750 nm, max. 0.01 bei 500 nm, max. 0.05 bei 410 nm, max. 0.10 bei 403 nm, max. 0.25 bei 394 nm
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 1.266 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 46 °C
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt −30 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CS2
UN-Nummer UN1131
Beilstein 1098293
Formelmasse 76.14
Reinheit (%) >99.9%
Güte HPLC