Learn More
Kohlenstoff-Disulfid, ≥99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Carbon disulfide is used in electronic vacuum tubes, in the manufacturing of carbon tetrachloride, rayon, soil disinfectants, as a solvent, manufacture of rayon, cellophane, and carbon tetrachloride, to produce rubber and chemicals. It is used in the manufacture of xanthates. It is also used as a reaction agent for the production of rubber vulcanization accelerators and soil sterilizers. It is an effective solvent for oils, waxes, sulfur and sulfur compounds. Carbon disulfide and carbon dioxide acts as resources for functional polymers. It is also useful for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbon disulfide |
Schmelzpunkt | °C to 112°C |
Dichte | 1.2632 |
Siedepunkt | 46°C |
Menge | 250 mL |
Flammpunkt | -30°C (-22°F) |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.627 |
Prozentgehaltsbereich | 99.9+% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ether,benzene,oil,chloroform and carbon tetrachloride. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465292 | Analysenzertifikat | 05/09/2024 | 032472.K2,032472.AK |
A0450297 | Analysenzertifikat | 02/10/2023 | 032472.K2,032472.AK |
A0445932 | Analysenzertifikat | 07/08/2023 | 032472.K2,032472.AK |
10220596 | Analysenzertifikat | 10/02/2023 | 032472.K2,032472.AK |
J05U938 | Analysenzertifikat | 29/07/2022 | 032472.K2,032472.AK |
Sicherheit und Handhabung
- Carbon disulfide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Carbon disulfide