Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
BIOPHARMA
Zum Schutz Ihrer wertvollen Zellkulturproben. Diese Verschlüsse für Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Kolben sind in zwei Ausführungen (—Vent/Close-Belüftung, mit Filter—) erhältlich, die alle Anforderungen erfüllen.
70.65 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Material HDPE
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10357351
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
158892
25 cm2 EasYFlask
110.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10574751
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
157527
75cm2 EasYFlask
70.65 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10654492
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
133001
175cm2 EasYFlask
104.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10154271
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
151152
25cm2 Nunclon Delta Flask Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10203981
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
144458
80 cm2 Nunclon Delta Flask
129.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10090611
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
147104
175/185/500 cm2 Nunclon Delta Kolben
122.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Schutz Ihrer wertvollen Zellkulturproben. Diese Verschlüsse für Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Kolben sind in zwei Ausführungen (Vent/Close (fest) und mit Filter) erhältlich, die alle Anwendungsanforderungen erfüllen.
Vent/Close-Verschlusskappen
  • EasY Flask Vent/Close-Verschlusskappen verfügen über eine  “Y-” Markierung zur optischen Erkennbarkeit
  • Die Belüftungsposition ist auch bei gestapelten Zellkulturflaschen im Inkubator einfach erkennbar
Filterverschlusskappen
  • Die Filtermembran stellt eine effektive Barriere gegen Mikroorganismen dar
  • Die definierte, hydrophobe Filtermembran ermöglicht eine konstante Belüftung mit gleichbleibendem Gasaustausch ohne chargenweise Schwankungen
  • Die chemikalienbeständige Membran erfüllt die Vorschriften der US-Norm USP Klasse VI und wird ohne tierische Komponenten hergestellt
Zertifikate:
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
Bestellinformationen:
  • 100 pro Packung
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Blau
100
Steril
HDPE
1
Nunclon Delta
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks