Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Zum Schutz Ihrer wertvollen Zellkulturproben. Diese Verschlüsse für Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Kolben sind in zwei Ausführungen (—Vent/Close-Belüftung, mit Filter—) erhältlich, die alle Anforderungen erfüllen.
Marke: Thermo Scientific™ 133001
88.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Zum Schutz Ihrer wertvollen Zellkulturproben. Diese Verschlüsse für Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Kolben sind in zwei Ausführungen (Vent/Close (fest) und mit Filter) erhältlich, die alle Anwendungsanforderungen erfüllen.
Vent/Close-Verschlusskappen- EasY Flask Vent/Close-Verschlusskappen verfügen über eine Y- Markierung zur optischen Erkennbarkeit
- Die Belüftungsposition ist auch bei gestapelten Zellkulturflaschen im Inkubator einfach erkennbar
- Die Filtermembran stellt eine effektive Barriere gegen Mikroorganismen dar
- Die definierte, hydrophobe Filtermembran ermöglicht eine konstante Belüftung mit gleichbleibendem Gasaustausch ohne chargenweise Schwankungen
- Die chemikalienbeständige Membran erfüllt die Vorschriften der US-Norm USP Klasse VI und wird ohne tierische Komponenten hergestellt
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- 100 pro Packung
Specifications
Blau | |
HDPE | |
100 | |
Vent/Close-Verschlusskappe | |
Fest | |
Nunclon Delta |
Steril, HDPE-Verschluss | |
175cm2 EasYFlask | |
1 | |
Steril | |
175 cm2, 225 cm2 |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
179668 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 133001 |
172220 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 133001 |
165213 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 133001 |
177456 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 133001 |
172220 | Konformitätsbescheinigung | 23/05/2022 | 133001 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.