Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Zum Schutz Ihrer wertvollen Zellkulturproben. Diese Verschlüsse für Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Kolben sind in zwei Ausführungen (—Vent/Close-Belüftung, mit Filter—) erhältlich, die alle Anforderungen erfüllen.
Marke: Thermo Scientific™ 147104
85.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
93.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Schutz Ihrer wertvollen Zellkulturproben. Diese Verschlüsse für Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Kolben sind in zwei Ausführungen (Vent/Close (fest) und mit Filter) erhältlich, die alle Anwendungsanforderungen erfüllen.
Vent/Close-Verschlusskappen- EasY Flask Vent/Close-Verschlusskappen verfügen über eine Y- Markierung zur optischen Erkennbarkeit
- Die Belüftungsposition ist auch bei gestapelten Zellkulturflaschen im Inkubator einfach erkennbar
- Die Filtermembran stellt eine effektive Barriere gegen Mikroorganismen dar
- Die definierte, hydrophobe Filtermembran ermöglicht eine konstante Belüftung mit gleichbleibendem Gasaustausch ohne chargenweise Schwankungen
- Die chemikalienbeständige Membran erfüllt die Vorschriften der US-Norm USP Klasse VI und wird ohne tierische Komponenten hergestellt
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- 100 pro Packung
Spezifikation
Blau | |
HDPE | |
100 | |
Filterverschlusskappen | |
Klasse VI | |
175 cm2, 185 cm2, 500 cm2 |
Steril, HDPE-Verschluss | |
175/185/500 cm2 Nunclon Delta Kolben | |
1 | |
Steril | |
Filter | |
Nunclon Delta |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
184561 | Konformitätsbescheinigung | 11/02/2025 | 147104 |
182852 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 147104 |
181025 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 147104 |
175722 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 147104 |
184561 | Bestrahlungszertifikat | 10/02/2025 | 147104 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.