Learn More
IKA™ Kapillarset
Die Kapillare dient zur Regelung des Durchflussbereichs. Dieser wird durch die Größe der Kapillare und die Viskosität des Lösungsmittels bestimmt.
Marke: IKA™ 0020103091
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Regelung des Durchflussbereichs.
- Dieser wird durch die Größe der Kapillare und die Viskosität des Lösungsmittels bestimmt.
- Das Set enthält Kapillarröhrchen in vier verschiedenen Größen.
- Lieferumfang
- Kapillareinheit/125 μm/50 mm
- Kapillareinheit/125 μm/100 mm
- Kapillareinheit/180 μm/50 mm
- Kapillareinheit/250 μm/100 mm
Spezifikation
Vier verschiedene Größen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Kapillarset > Kapillare, enthält: Vier verschiedene Größen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur