Learn More
IKA™ Heizblock
Der IKA Flow Heizblock fasst vier Scheibenreaktoren, die während der Reaktion vom IKA FLOW gespeist werden.
Marke:  IKA™ 0020103369
Artikelnummer. 17593636
  • 288.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der IKA Flow Heizblock ist am RCT-Magnetrührer digital installiert und hat die maximale Kapazität von vier Scheibenreaktoren, die während der Reaktion vom IKA FLOW gespeist werden.
  • Die Scheibenreaktoren können gesondert erworben werden.
  • Lieferumfang
    • Heizblock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Digitaler RCT-Magnetrührer
Name des Produkts
IKA™ Heizblock > Heizblock; zur Verwendung mit: Digitaler RCT-Magnetrührer