Learn More
Capecitabin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15325068
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Capecitabin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15325068
100 mg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 15325068
Marke: Thermo Scientific Acros 456241000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Capecitabine
CAS 154361-50-9
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Summenformel C15H22FN3O6
Menge 100 mg
Synonym capecitabine, xeloda, capiibine, capecitibine, caxeta, xabine, capecitabine usan, capecitabina, capecitabinum, capecitabin
InChI-Schlüssel GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
SMILES CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)C2C(C(C(O2)C)O)O
IUPAC-Name Pentyl-N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluor-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 359.35
PubChem CID 60953
ChEBI CHEBI:31348
Formelmasse 359.35
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0433661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number456241000
ChargennummerA0409870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2022 Catalog Number456241000
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Capecitabine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Capecitabin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >