Learn More
SI Analytics™ Cannon-Fenske Routine Viskosimeter
SI Analytics™ Cannon-Fenske Routine-Viskosimeter werden für automatische Messungen mit einer Ringmarkierung und einer Konstante kalibriert.
Marke: SI Analytics™ 285403753
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kapillarröhrchen Nr. 200
- Mit Ringmarkierungen
- Mit einer Vertiefung in der unteren Biegung
- Kann auch für automatische Messungen verwendet werden
- Für die automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Viskosimeter | |
Ja | |
0,1 | |
245 mm | |
7 bis 10 ml |
20 bis 100 cSt | |
Durchmesser:1,01 mm | |
ISO 3105, ASTM D 2515, BS 188 | |
Automatisches Messen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Cannon-Fenske Routine Viskosimeter > Bereich:20 bis 100 mm2/s
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur