Learn More
SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Marke: SI Analytics™ 285404014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Mit Ringmarkierungen
- Ohne Konstanten
- Für manuelle Messungen
- Füllmenge von 3 ml
- Gesamtlänge 220 mm
Spezifikation
Viskosimeter | |
Ringmarkierung | |
0.4 mm Durchmesser |
0.01 K | |
Für manuelle Messungen | |
3 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter > Größe: 0.4 mm Durchmesser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur