Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat-HPLC-Säulen
Erzielen Sie mit den hocheffizienten Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat-LC-Säulen eine Basislinientrennung von Carbamat gemäß der US-EPA-Methode 531.2.
Marke: Thermo Scientific™ 072926
871.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat LC-Säulen eine Basislinientrennung von Carbamat-Pestiziden (N-methylcarbamat- und N-methylcarbamoyloxim-Pestiziden) gemäß der US-EPA-Methode 531.2. Diese hocheffizienten Säulen sind kompatibel mit binären (Methanol/Wasser) und ternären (Acetonitril/Methanol/Wasser) Gradienten der mobilen Phase und ermöglichen so eine höhere Flexibilität. Verwenden Sie diese Säulen mit extrem geringem Säulenbluten entweder mit LC/Nachsäulen-Derivatisierung/Fluoreszenz- oder LC/MS-Detektion, um eine ultimative Empfindlichkeit zu erzielen.
Mehrere Säulenformate für Ihre speziellen Analyseanforderungen
- 5 µm, 4,6 × 250 mm Säule: Gibt den Standard für höchste Auflösung mit Nachsäulenreaktion (PCR) und Fluoreszenzdetektion (FLD) vor
- 3 µm, 4,6 × 150 mm Säule: Spart Zeit und erhöht den Probendurchsatz
- 3 µm, 3,0 × 150 mm Säule: Spart Zeit und reduziert den Lösungsmittelverbrauch
- 3 µm, 2,1 × 150 mm Säule: Eignet sich für LC/MS zur Erzielung niedrigster Nachweisgrenzen
- Zwei RSLC, 2,2-µm-Säulen (2,1 × 100 mm und 2,1 × 150 mm): Trennungen mit hoher Auflösung und hohem Durchsatz
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Anforderungen an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung bei hoher Anwenderfreundlichkeit.
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peakformen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
Firmeneigene Alkyl-Gruppe | |
3 mm | |
LC-MS | |
6.500 psi (450 bar) | |
3 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
Geschützt | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Ja | |
Responsibly packaged |
Analysesäule | |
0,4 bis 0,8 ml/min | |
150 mm | |
Kugelförmig | |
3 bis 7 | |
Each | |
60 °C | |
Acclaim | |
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch | |
Analysesäule |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.