Learn More
Thermo Scientific Chemicals cAMP-abhängiger Protein-Kinase-Inhibitor (PKI5-24)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66438.M^
127.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15450587
  • 137.00 CHF / 1 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Fest
cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor (PKI 5-24)
RUO - research use only
-30°bis -10 °C
2222.40
1 mg
Thr-Thr-Tyr-Ala-Asp-Phe-Ile-Ala-Ser-Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Arg-Asn-Ala-Ile-His-Asp
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ03K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberJ66438.M^
ChargennummerX30K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberJ66438.M^
ChargennummerU25J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberJ66438.|D,J66438.M^
ChargennummerQ13I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2022 Catalog NumberJ66438.|D,J66438.M^
ChargennummerM26D018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ66438.|D,J66438.M^
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals cAMP-abhängiger Protein-Kinase-Inhibitor (PKI5-24) > 1 mg
Nur für Forschungszwecke