Learn More
Thermo Scientific Chemicals cAMP-abhängiger Protein-Kinase-Inhibitor (PKI5-24)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
137.00 CHF - 140.00 CHF
Spezifikation
Reinigungsverfahren | HPLC |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
Format | Fest |
Molekulargewicht | 2222.40 |
Produkttyp | cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor (PKI 5-24) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15440587
|
Thermo Scientific Chemicals
J66438.|D |
0.5 mg | N/A | N/A | N/A | |||||
15450587
|
Thermo Scientific Chemicals
J66438.M^ |
1 mg |
137.00 CHF
1 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
Fest | |
cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor (PKI 5-24) | |
Thr-Thr-Tyr-Ala-Asp-Phe-Ile-Ala-Ser-Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Arg-Asn-Ala-Ile-His-Asp |
-30°C to -10°C | |
2222.40 | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke