Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex (ACDF) Schläuche
Bietet eine außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Saint Gobain Performance Plastics™ C-Flex (ACDF) Schläuche sind transparent mit geringer Gasdurchlässigkeit und einer glatten Oberfläche.
80.46 CHF - 224.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP, USDA, GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material C-Flex
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.24 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Preis Menge & Verfügbarkeit  
15167626
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
MFLX06432-50 (EA)
3.175 mm 6.4 mm 35 psi Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15640755
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
374-375-4
9.6 mm 15.9 mm 23 psi
176.00 CHF
15 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15690735
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
374-250-3
6.4 mm 11.2 mm 28 psi
196.00 CHF
15 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15600765
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
374-500-4
12.8 mm 19 mm 17 psi
224.00 CHF
15 Meter
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • C-Flex ADCF ist frei von tierischen Komponenten.
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit mit guter Biokompatibilität
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Glatte Oberfläche
  • Transparent.
  • Harz erfüllt USP- und Klasse VI-Anforderungen. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
  • Temperaturbereich: 45 bis 135 °C (50 bis 275 °F)
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
Spezifikation
USP, USDA, GMP
C-Flex
15.24 m
Je 1
Durchsichtig
Schläuche
Autoklavierbar
50 ft.
-45 °C
Steril
135 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences C-Flex (ACDF) Schläuche