Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex (ACDF) Schläuche
Bietet eine außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Saint Gobain Performance Plastics™ C-Flex (ACDF) Schläuche sind transparent mit geringer Gasdurchlässigkeit und einer glatten Oberfläche.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences MFLX06432-50 (EA)
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15167626
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • C-Flex ADCF ist frei von tierischen Komponenten.
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit mit guter Biokompatibilität
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Glatte Oberfläche
  • Transparent.
  • Harz erfüllt USP- und Klasse VI-Anforderungen. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
  • Temperaturbereich: 45 bis 135 °C (50 bis 275 °F)
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
Spezifikation
USP, USDA, GMP
Autoklavierbar
3.175 mm
0,25 in.
50 ft.
0,06 in.
-45 °C
Steril
35 psi
Schläuche
0,12 in.
C-Flex
6.4 mm
15.24 m
1.6 mm
Je 1
Durchsichtig
135 °C