Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex (ACDF) Schläuche
Bietet eine außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Saint Gobain Performance Plastics™ C-Flex (ACDF) Schläuche sind transparent mit geringer Gasdurchlässigkeit und einer glatten Oberfläche.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 374-500-4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- C-Flex ADCF ist frei von tierischen Komponenten.
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit mit guter Biokompatibilität
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Glatte Oberfläche
- Transparent.
- Harz erfüllt USP- und Klasse VI-Anforderungen. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
- Temperaturbereich: 45 bis 135 °C (50 bis 275 °F)
- Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
USP, USDA, GMP, USDA, GMP | |
Autoklavierbar | |
12.8 mm | |
0.75 in. | |
50 ft. | |
0.12 in. | |
-45 °C | |
Steril | |
17 psi |
Schläuche | |
0,5 in. | |
C-Flex | |
19 mm | |
15.24 m | |
3.175 mm | |
Je 1 | |
Durchsichtig | |
135 °C |