Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex (ACDF) Schläuche
Bietet eine außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Saint Gobain Performance Plastics™ C-Flex (ACDF) Schläuche sind transparent mit geringer Gasdurchlässigkeit und einer glatten Oberfläche.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 374-250-3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15690735
  • 196.00 CHF / 15 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • C-Flex ADCF ist frei von tierischen Komponenten.
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit mit guter Biokompatibilität
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Glatte Oberfläche
  • Transparent.
  • Harz erfüllt USP- und Klasse VI-Anforderungen. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
  • Temperaturbereich: 45 bis 135 °C (50 bis 275 °F)
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP, USDA, GMP, USDA, GMP
Autoklavierbar
6.4 mm
0.44 in.
50 ft.
0,09 in.
-45 °C
Steril
28 psi
Schläuche
0,25 in.
C-Flex
11.2 mm
15.24 m
2.4 mm
Je 1
Durchsichtig
135 °C