Learn More
Fisherbrand™ Sicherheits-Pipettierhilfe mit Saugbalg
Zum Befüllen von Pipetten in Standardgrößen ohne Bruch- oder Splittergefahr. Bei der Fisherbrand™ Sicherheitspipettierhilfe mit Saugbalg kommt ein ABS-Aufsatz mit Silikonadapter zur Versiegelung der Pipetten ohne Verdrehen zum Einsatz. Mit Elastikband zum praktischen Aufhängen an Flaschen oder am Handgelenk.
Marke: Fisherbrand™ HS20623
20.98 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Praktisches Elastikband für das Anhängen am Handgelenk oder der Reagenzflasche
Beschreibung
Verwendet einen ABS-Aufsatz mit einem Silikonadapter, der die Pipetten ohne Verdrehen abdichtet. Mit elastischem Band zum bequemen Anbringen an Flaschen oder am Handgelenk. Ermöglicht das Befüllen von Pipetten jeder Standardgröße ohne das Risiko von Rissen oder Absplitterungen.
- Hergestellt aus Naturgummi und einem weißen ABS-Aufsatz
- Mit konischem Adapter aus Silikon, der die Pipetten ohne Drehen versiegelt
- Die Pipette verbindet sich nicht oder kommt nicht in Kontakt mit hartem Kunststoff, um das Risiko von Bruch oder Splittern zu verringern
- Mit elastischem Band an Reagenzflasche oder Handgelenk aufhängbar
- Befüller passt für alle Pipetten mit Standardgröße
Spezifikation
4,5 – 6,5 mm | |
Pipette | |
Saugbalg | |
Pipettenfüller | |
Pipette | |
3 Packung | |
107 mm | |
1.6 in. | |
41 mm |
Rot | |
Gummi mit ABS-Befestigung | |
1 | |
15 ml | |
Praktisches Elastikband für das Anhängen am Handgelenk oder der Reagenzflasche | |
4,21 in. | |
0.2 to 0.3 in. | |
4.5 to 6.5 mm |