Learn More
Pufferlösung pH3.00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 3 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
18Stunden
18Minuten
37Sekunden
15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH3.00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur