Learn More
Pufferlösung pH3.00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 3 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH3.00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur