Learn More
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer
Diese Auffangkolben eignen sich für alle Rotationsverdampfer. Buchi™ Runde Auffangkolben gewährleisten eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen und organische Stoffe. Optimal zur Aufnahme kondensierter Lösungsmittel.
Marke:  BUCHI 025266
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10027151
  • 352.56 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Auffangkolben sind mit allen beliebigen Rotationsverdampfern einsetzbar. Buchi™ Auffangkugelkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal zum Auffangen kondensierter Lösungsmittel.
  • Sphärische Auffangkolben für Rotationsverdampfer mit Kugelgelenk (35/20)
  • Ausschließliche Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen
  • Beständig gegen Wärmeschocks und hohe Temperaturen in Kombination mit niedriger Wärmeausdehnung
  • Erhältlich in Größen von 50 bis 3.000 ml
  • Erhältlich unbeschichtet, mit P+G-Beschichtung oder P+G LT für Trockeneiskondensatoren
Spezifikation
Spezifikation
Auffangkolben
Kugelgelenk KS-35
Rund
3000 mL
Rotationsverdampfer
Kunststoff und Glas
35/20
Name des Produkts
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer > Auffangkolben; Größe: 3.000 ml; Beschichtung; P+G